Learn More
Thermo Scientific™ Bsu15I (ClaI) (10 U/μL)
Código de producto. p-4521566 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
3000 U
600 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
3000 unidades
600 unidades
10161140 600 U 600 unidades
10529140 3000 U 3000 unidades
10358549 1000 U 1000 unidades
3 options
Código de producto. 10161140
Marca: Thermo Scientific™ ER0141
Corte en sitios AT^CGAT con enzima de restricción Bsu15I (ClaI), que funciona mejor a 37 °C con el tampón Tango (isosquizómeros: BanIII, Bsa29I, BseCI, BshVI, BspDI, BspXI, BsuTUI).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Temperatura de la incubadora 37 °C
Cantidad 600 U
Tipo de producto Bsu15I (ClaI)