Learn More
BST2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235807 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235807 150 μL 150 microlitros
30234222 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30235807
Marca: Proteintech 301181AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The BST2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human BST2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The BST2 antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno BST2
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CD317
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 684
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 30-36 kDa, 50-70 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG