Learn More
BST2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234222 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234222 20 μL 20 microlitros
30235807 150 μL 150 microlitros
2 options
Code produit. 30234222
Marque: Proteintech 301181AP20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
The BST2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human BST2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The BST2 antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, ELISA analysis.
Spécification
Antígeno BST2
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CD317
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 684
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 30-36 kDa, 50-70 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.