missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BSG Monoclonal Antibody (OTI9H5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17593471
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17593471 30 μL 30 microlitros
17573471 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17593471 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA501164S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BSG Monoclonal antibody specifically detects BSG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno BSG
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9H5
Concentración 0.64 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BSG
N.º de referencia del gen P35613
Alias de gen 5A11; 5A11 antigen; 5A11/Basigin; 5A11/Basigin-2; 5F7; AI115436; AI325119; Basic immunoglobulin superfamily; basigin; basigin (Ok blood group); Basigin (Ox47 antigen or CE-9) (EMMPRIN in human) (neurothelin HT7 or 5A11 in avian); basignin; Basignin (Ox47 antigen or CE-9) (EMMPRIN in human) (neurothelin HT7 or 5A11 in avian); blood-brain barrier HT7 antigen; BSG; CD147; CD147 antigen; CE9; Collagenase stimulatory factor; EMMPRIN; Extracellular matrix metalloproteinase inducer; glycoprotein CE9; gp 42; gp42/basigin/OX-47/HT7; HT7; HT-7; HT7 antigen; immunoglobulin gene superfamily member; leukocyte activation antigen M6; Membrane glycoprotein gp42; neurothelin; OK; OK blood group antigen; OX-47 antigen; Ox47R; RPE7; TCSF; tumor cell-derived collagenase stimulatory factor; Unknown (protein for MGC:128392); unnamed protein product; UNQ6505/PRO21383
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human BSG produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 682
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.