missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BSDC1 Antibody [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30164831
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30164831 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30164831 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP318457JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BSDC1 Polyclonal antibody specifically detects BSDC1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BSDC1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BSD domain containing 1, UNQ2494/PRO5781
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 380 and 430..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55108
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.