Learn More
Gibco™ BSA fracción V, sin IgG, pobre en ácidos grasos (producto personalizado)
Descripción
Este es un producto personalizado GIBCO. Rellene y envíe el formulario de solicitud de medios personalizados y un representante del servicio de atención al cliente se pondrá en contacto con usted en relación con los precios y la disponibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Descripción | BSA fracción V, sin IgG, pobre en ácidos grasos, 100 g, sólido, utilizado para viabilidad, proliferación y función celular, cultivo celular de mamíferos, solo para uso en investigación, no apto para uso en procedimientos de diagnóstico |
| Formulario | Sólido |
| Tipo de producto | BSA |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad, proliferación y función celulares, cultivo celular de mamíferos |
| Cantidad | 100 g |
| Estado normativo | Para uso exclusivo en investigación |