Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro BS/IP/SL para líquidos transparentes (certificado UKAS ISO 17025)
Código de producto. p-7161812
Change view
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 20 a 100 cSt
De 200 a 1000 cSt
De 2000 a 10 000 cSt
De 20 000 a 100 000 cSt
De 3,5 a 10 cSt
De 6 a 30 cSt
De 60 a 300 cSt
De 600 a 3000 cSt
De 6000 a 30 000 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de viscosidad unitSize
15979939 De 3,5 a 10 cSt cada uno
15959939 De 6 a 30 cSt cada uno
15919949 De 20 a 100 cSt cada uno
15999939 De 60 a 300 cSt cada uno
15959949 De 200 a 1000 cSt cada uno
15939949 De 600 a 3000 cSt cada uno
15999949 De 2000 a 10 000 cSt cada uno
15979949 De 6000 a 30 000 cSt cada uno
15919959 De 20 000 a 100 000 cSt cada uno
9 options
Código de producto. 15979939
Marca: Paragon Scientific™ BSIPSL1UKC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
  • Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
  • Se suministra con calibración UKAS ISO 17025 completa
Especificaciones
Intervalo de viscosidad De 3,5 a 10 cSt
Calibrated Sí
Constante aproximada 0,01
Números ASTM D 445, D 446
Certificaciones/conformidad ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Incluye Calibración UKAS ISO 17025
Tamaño 1
Tiempo de espera: 8 semanas
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.