Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro BS/IP/SL(S) para líquidos transparentes
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de viscosidad | De 600 a 3000 cSt |
| Calibrated | No |
| Constante aproximada | 3 |
| Números ASTM | D 445, D 446 |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 |
| Tamaño | 8 |
Tiempo de espera: 4 semanas