Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad para petróleo de vidrio sodocálcico modelo BS 718 M50 SP
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,650 a 0,700 g/ml
De 0,700 a 0,750 g/ml
De 0,750 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,850 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/ml
De 0,900 a 0,950 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para tensión superficial de 0,600 a 0,650 g/ml Disparo cargado, longitud de 270 mm, subdivisiones de 0,001 g/ml, precisión de ±0,0006 g/ml. Calibrado a 15 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Tipo | Hidrómetro de densidad para petróleo M50 SP |
| Exactitud | 0.001g/mL |
| Incrementos | 0.001 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 387, ISO 649 |
| Longitud (métrico) | 270 mm |
| Tipo de lastre | Granalla de acero |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria del petróleo; corresponde a IP 160 |
| Intervalo de gravedad específica | De 0,900 a 0,950 g/ml |