Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad para petróleo de vidrio sodocálcico modelo BS 718 M50 SP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12851478
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,650 a 0,700 g/ml
De 0,700 a 0,750 g/ml
De 0,750 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,850 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/ml
De 0,900 a 0,950 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de gravedad específica unitSize
12851478 De 0,850 a 0,900 g/ml cada uno
12811478 De 0,650 a 0,700 g/ml cada uno
12831478 De 0,750 a 0,800 g/ml cada uno
12821478 De 0,700 a 0,750 g/ml cada uno
12841478 De 0,800 a 0,850 g/ml cada uno
12861478 De 0,900 a 0,950 g/ml cada uno
12891478 De 1,050 a 1,100 g/ml cada uno
7 options
Código de producto. 12851478
Marca: Brannan™ 10/455/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hidrómetros de densidad para petróleo con disparo cargado para tensión superficial de 0,600 a 0,650 g/ml
Para tensión superficial de 0,600 a 0,650 g/ml Disparo cargado, longitud de 270 mm, subdivisiones de 0,001 g/ml, precisión de ±0,0006 g/ml. Calibrado a 15 °C.
Especificaciones
Cantidad Paquete de 1
Tipo Hidrómetro de densidad para petróleo M50 SP
Exactitud 0.001g/mL
Incrementos 0.001 g/mL
Certificaciones/conformidad ISO 387, ISO 649
Longitud (métrico) 270 mm
Tipo de lastre Granalla de acero
Para utilizar con (aplicación) Industria del petróleo; corresponde a IP 160
Intervalo de gravedad específica De 0,850 a 0,900 g/ml