Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad BS 718 M50
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12819177
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,95 a 1,00 g/ml
De 1,00 a 1,05 g/ml
De 1,05 a 1,10 g/ml
De 1,10 a 1,15 g/ml
De 1,15 a 1,20 g/ml
De 1,20 a 1,25 g/ml
De 1,25 a 1,30 g/ml
De 1,30 a 1.35 g/ml
De 1,35 a 1,40 g/ml
De 1,40 a 1,45 g/ml
Para utilizar con (aplicación):
Ajustada para tensión de superficie baja
Ajustada para tensión de superficie media
Unit Size:
cada uno
Product Code. Intervalo de gravedad específica Para utilizar con (aplicación) unitSize
12819177 De 1,40 a 1,45 g/ml Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12859167 De 1,10 a 1,15 g/ml Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12829167 De 0,95 a 1,00 g/ml Ajustada para tensión de superficie baja cada uno
12839167 De 1,00 a 1,05 g/ml Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12869167 De 1,15 a 1,20 g/ml Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12849167 De 1,05 a 1,10 g/ml Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12879167 De 1,20 a 1,25 g/ml Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12889167 De 1,25 a 1,30 g/ml Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12899167 De 1,30 a 1.35 g/ml Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12809177 De 1,35 a 1,40 g/ml Ajustada para tensión de superficie media cada uno
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12819177
Brand: Brannan™ 10/346/0
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para informar de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua. Los hidrómetros de densidad Brannan™ BS 718 M50 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
  • BS 718: 1991 suele estar alineado con las normas ISO 387 e ISO 649
  • Calibrado utilizando las unidades aceptadas de gramos por mililitro (g/ml)
  • Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
  • Disponible para tensión superficial baja y media
  • Incluye tubo de plástico protector
  • 270 mm de longitud
Specifications
Cantidad Paquete de 1
Tipo Hidrómetro de densidad M 50
Exactitud 0.001g/mL
Incrementos 0.001 g/mL
Certificaciones/conformidad ISO 387, ISO 649
Longitud (métrico) 270 mm
Tipo de lastre Granalla de acero
Para utilizar con (aplicación) Ajustada para tensión de superficie media
Intervalo de gravedad específica De 1,40 a 1,45 g/ml