Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad de vidrio sódico-cálcico modelo BS 718
Descripción
Hidrómetros de densidad con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
Para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml. Disparo cargado, longitud de 190 mm, subdivisión de escala de 0,002, precisión de ±0,002 g/ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Tipo | Hidrómetro de densidad |
| Exactitud | 0.002g/mL |
| Incrementos | 0.002 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 387, ISO 649 |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Tipo de lastre | Granalla de acero |
| Para utilizar con (aplicación) | Ajustada para tensión de superficie media |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,500 a 1,600 g/ml |