Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad de vidrio sódico-cálcico modelo BS 718
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12809197
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,700 a 0,750 g/ml
De 0,750 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,850 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/ml
De 0,900 a 0,950 g/ml
De 0,950 a 1,000 g/ml
De 1,000 a 1,050 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
De 1,100 a 1,150 g/ml
De 1,150 a 1,200 g/ml
De 1,200 a 1,250 g/ml
De 1,250 a 1,300 g/ml
De 1,350 a 1,400 g/ml
De 1,400 a 1,450 g/ml
De 1,450 a 1,500 g/ml
De 1,500 a 1,550 g/ml
De 1,500 a 1,600 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de gravedad específica unitSize
12809197 De 1,350 a 1,400 g/ml cada uno
12809187 De 0,850 a 0,900 g/ml cada uno
12829197 De 1,450 a 1,500 g/ml cada uno
12879177 De 0,700 a 0,750 g/ml cada uno
12889177 De 0,750 a 0,800 g/ml cada uno
12899177 De 0,800 a 0,850 g/ml cada uno
12819187 De 0,900 a 0,950 g/ml cada uno
12829187 De 0,950 a 1,000 g/ml cada uno
12388647 De 1,000 a 1,050 g/ml cada uno
12398647 De 1,050 a 1,100 g/ml cada uno
12869187 De 1,150 a 1,200 g/ml cada uno
12308657 De 1,100 a 1,150 g/ml cada uno
12879187 De 1,200 a 1,250 g/ml cada uno
12889187 De 1,250 a 1,300 g/ml cada uno
12819197 De 1,400 a 1,450 g/ml cada uno
12839197 De 1,500 a 1,550 g/ml cada uno
12849197 De 1,500 a 1,600 g/ml cada uno
17 options
Código de producto. 12809197
Marca: Brannan™ 10/315/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hidrómetros de densidad con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
Para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml. Disparo cargado, longitud de 190 mm, subdivisión de escala de 0,002, precisión de ±0,002 g/ml.
Especificaciones
Cantidad Paquete de 1
Tipo Hidrómetro de densidad
Exactitud 0.002g/mL
Incrementos 0.002 g/mL
Certificaciones/conformidad ISO 387, ISO 649
Longitud (métrico) 190 mm
Tipo de lastre Granalla de acero
Para utilizar con (aplicación) Ajustada para tensión de superficie media
Intervalo de gravedad específica De 1,350 a 1,400 g/ml