missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brucella Abortus Antibody (BrG11) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30161818
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30161818 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30161818

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB10073111JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Brucella Abortus Monoclonal antibody specifically detects Brucella Abortus in Bacteria samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Brucella Abortus
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon BrG11
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B.abortus
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This is reacting with intact Brucella-cells.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.