Learn More
Steris™ Válvulas indicadoras de autoclave de Browne™ Control™
Descripción
Pruebe la eficacia de un autoclave mediante las válvulas indicadoras de autoclave Browne™ Control™.Estos tubos contienen colorantes sensibles al calor que cambian de color tras un tiempo suficiente a la temperatura deseada del autoclave.
- Se recomienda el uso de indicadores de emulación de TST Control™ para supervisar los procesos de esterilización de vapor de carga porosa
- Varios colores
- Tubos de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Punto amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para supervisar los procesos de esterilización con vapor de carga porosa |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclave |
| Tipo de producto | Tubo de control Browne |
| Temperatura (métrico) | de 134 °C |
| Cantidad | 100/paq. |
| Indicador de esterilización | Sí |
| Tiempo de esterilización | 3 min |
| Método de esterilización | Vapor, calor seco |