Learn More
VITLAB™ Frascos de depósito de vidrio para doa cálcica marrón
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Frasco ambarado 500mL GL 32
• Con protección de plástica
• Frasco
• Levasint
• Con protección de plástica
• Frasco
• Levasint
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Recubrimiento | Etileno acrilato |
| Color | Marrón |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la medición de volumen |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Temperatura máxima | 80 °C |
| N.° por paquete | 1Each |
| Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Cantidad | 1Each |
| Mostrar más |