Learn More
VITLAB™ Frascos de depósito de vidrio para doa cálcica marrón
Código de producto. 10591533
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10591533 250 ml cada uno
10511733 500 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10591533
Marca: VITLAB™ 1671515
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco ambarado 500mL GL 32
• Con protección de plástica
• Frasco
• Levasint
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Recubrimiento Etileno acrilato
Color Marrón
Para utilizar con (aplicación) Para la medición de volumen
Incluye Tapón de rosca
Material Vidrio sodocálcico
Temperatura máxima 80 °C
N.° por paquete 1Each
Temperatura de funcionamiento 80 °C
Cantidad 1Each
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 155 mm
Tipo de producto Frasco de depósito cuadrado
Diámetro (métrico) 64 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca