Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de vidrio ámbar de clase A con tapón de polipropileno
Código de producto. 11752303
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 7/16
Tolerancia:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
±0,1 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.04 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tolerancia unitSize
11752303 50 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,08 ml paquete de 2
12688665 100 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,1 ml 2 PCS
10598472 1000 ml 24/29 NS esmerilada estándar ±0,4 ml cada uno
11736712 100 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,1 ml 2 PCS
13177939 10 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0.04 ml paquete de 2
11796702 10 ml Esmerilado estándar NS 7/16 ±0,025 ml 2 PCS
10761782 2000 ml Esmerilado estándar NS 29/32 ±0,6 ml cada uno
10139342 20 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0.03 ml paquete de 2
11706712 20 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml 2 PCS
11716722 200 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,15 ml paquete de 2
11726722 250 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,15 ml paquete de 2
11652229 25 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml paquete de 2
10215443 25 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,06 ml paquete de 2
11736722 500 ml Esmerilado estándar NS 19/26 ± 0,25 ml 2 PCS
11726712 50 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,06 ml paquete de 2
11786702 5 ml Esmerilado estándar NS 7/16 ±0,025 ml paquete de 2
11714116 5 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml paquete de 2
10199192 5 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0.02 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11752303 Sous-traitant Hirschmann™ N° du sous-traitant 2640178
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Permiten la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos y materiales fotosensibles en el laboratorio. Los matraces aforados de vidrio ámbar de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón de polipropileno se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Spécification
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polietileno
Color Marrón
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 140 mm
Límite de error ±0,08 ml
Junta cónica estándar 14/23 NS esmerilada estándar
Tolerancia ±0,08 ml
Graduated Sí
Clase A
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.