Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de vidrio ámbar de clase A con tapón de polipropileno
Descripción
- Con tapón de polietileno y esmerilado NS
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Marrón |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Límite de error | ±0,06 ml |
| Junta cónica estándar | 12/21 NS esmerilada estándar |
| Tolerancia | ±0,06 ml |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |