Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de vidrio ámbar de clase A con tapón de polipropileno
Código de producto. 10215443
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 7/16
Tolerancia:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
±0,1 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.04 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tolerancia unitSize
10215443 25 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,06 ml paquete de 2
12688665 100 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,1 ml 2 PCS
10598472 1000 ml 24/29 NS esmerilada estándar ±0,4 ml cada uno
11736712 100 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,1 ml 2 PCS
13177939 10 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0.04 ml paquete de 2
11796702 10 ml Esmerilado estándar NS 7/16 ±0,025 ml 2 PCS
10761782 2000 ml Esmerilado estándar NS 29/32 ±0,6 ml cada uno
10139342 20 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0.03 ml paquete de 2
11706712 20 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml 2 PCS
11716722 200 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,15 ml paquete de 2
11726722 250 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,15 ml paquete de 2
11652229 25 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml paquete de 2
11736722 500 ml Esmerilado estándar NS 19/26 ± 0,25 ml 2 PCS
11726712 50 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,06 ml paquete de 2
11786702 5 ml Esmerilado estándar NS 7/16 ±0,025 ml paquete de 2
11752303 50 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,08 ml paquete de 2
11714116 5 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml paquete de 2
10199192 5 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0.02 ml paquete de 2
18 options
Código de producto. 10215443
Marca: Hirschmann™ 2640171
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permiten la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos y materiales fotosensibles en el laboratorio. Los matraces aforados de vidrio ámbar de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón de polipropileno se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polietileno
Color Marrón
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato, Duran Glass
Altura (métrico) 110mm
Límite de error ±0,06 ml
Junta cónica estándar 12/21 NS esmerilada estándar
Tolerancia ±0,06 ml
Graduated Sí
Clase A