Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de vidrio marrón con tapón de vidrio
Beschreibung
- Con tapón de vidrio ámbar hueco y esmerilado NS
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Color del tapón | Marrón |
| Material del cierre | Vidrio |
| Color | Marrón |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Límite de error | ±0,1 ml |
| Junta cónica estándar | 14/23 NS esmerilada estándar |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?