Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de vidrio marrón con tapón de vidrio
Código de producto. 11716742
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
20 ml
25 ml
50 ml
50 ml
100 ml
150 mL
200 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 7/16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar unitSize
11716742 200 ml 14/23 NS esmerilada estándar paquete de 2
11859050 100 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
10116590 1000 ml 24/29 NS esmerilada estándar 1 PCS
11786722 100 ml 14/23 NS esmerilada estándar 2 PCS
11878891 10 ml 10/19 NS esmerilada estándar 2 PCS
10761041 2000 ml Esmerilado estándar NS 29/32 cada uno
11756722 10 ml Esmerilado estándar NS 7/16 paquete de 2
11766722 20 ml 10/19 NS esmerilada estándar 2 PCS
11776722 25 ml 10/19 NS esmerilada estándar 2 PCS
11682229 20 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
11736742 500 ml Esmerilado estándar NS 19/26 paquete de 2
11706742 50 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
11839600 50 ml 14/23 NS esmerilada estándar 2 PCS
13187939 5 ml 10/19 NS esmerilada estándar paquete de 2
30090420 150 mL 14/23 NS esmerilada estándar paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11716742 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2640285
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ de vidrio ámbar se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con tapón de vidrio ámbar hueco y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Color del tapón Marrón
Material del cierre Vidrio
Color Marrón
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 210 mm
Límite de error ±0,15 ml
Junta cónica estándar 14/23 NS esmerilada estándar
Tolerancia ±0,15 ml
Graduated Sí
Clase A