Learn More
Hirschmann™ Tapones de vidrio ámbar
Descripción
- Conforme a DIN 12 252
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12 252 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Junta cónica estándar | NS 45/40 |
| Tipo de producto | Tapón |
| Forma | Hexagonal |