Learn More
Hirschmann™ Tapones de vidrio ámbar
Código de producto. 10097552
Click to view available options
:
Junta cónica estándar: NS 12/21
Código de producto. 10097552
Marca: Hirschmann™ 8902365_OLD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón de vidrio hueco de color ámbar ligero para la protección de medios sensibles a los rayos UV.
  • Conforme a DIN 12 252