Learn More
Berlin Packaging™ Recipiente de vidrio marrón de laboratorio
Código de producto. 30408799
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 1344
paquete de 50000
Código de producto. 30408799
Marca: Berlin Packaging™ 1000722
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
  • Vidrio borosilicatado marrón
  • Resistente a fracturas
  • Químicamente y térmicamente a prueba de golpes.
  • Conforme a las directrices de EP, USP y JP.
  • Esterilizable en autoclave
  • Brown borosilicate glass
  • Break-resistant
  • Chemically and thermally shockproof;
  • In compliance with EP, USP and JP guidelines
  • Autoclavable
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 55
Cantidad Conjunto de 42
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio
Tipo de producto Contenedor