Learn More
Berlin Packaging™ Recipiente de vidrio marrón de laboratorio
Descripción
- Vidrio borosilicatado marrón
- Resistente a fracturas
- Químicamente y térmicamente a prueba de golpes.
- Conforme a las directrices de EP, USP y JP.
- Esterilizable en autoclave
Químicamente y térmicamente a prueba de golpes. Resistente a roturas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 68 |
| Cantidad | 12 juego |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Contenedor |