Learn More
Lonza™ Bulletkit de medio de crecimiento de células epiteliales bronquiales de Clonetics™
Código de producto. 11675440
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11675440
Marca: Lonza™ CC3170
Para el crecimiento de células epiteliales bronquiales/traqueales. El Bulletkit del medio de crecimiento de células epiteliales bronquiales de Lonza™ Clonetics™ incluye los componentes necesarios para el cultivo de células primarias.
Incluye:
  • BEGM™
  • BulletKit™
  • BEBM™
  • Además de suplementos de crecimiento SingleQuots™
  • 500 ml
Información de órdenes
dimTipProducto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medio de crecimiento
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento 500 ml de medio basal BEBM más kit SingleQuots CC-4175 (formula de 500 ml de medio basal BEBM a medio de crecimiento BEGM; contiene BPE, 2,0 ml; hidrocortisona, 0,5 ml; hEGF, 0,5 ml; epinefrina, 0,5 ml; transferrina, 0,5 ml; insulina, 0,5 ml; ácido retinoico, 0,5 ml; triyodotironina, medio de crecimiento BEGA), 0,5 ml)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BEGM Bronchial epithelial BulletKit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, gentamicinsulphate