Learn More
Bromotrimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
Código de producto. 11915811
Marca: Thermo Scientific Acros 186655000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2857-97-8
Fórmula molecular C3H9BrSi
Peso molecular (g/mol) 153.1
Clave InChI IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
Nombre IUPAC bromo(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromotrimethylsilane
Punto de fusión -43.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 79.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiBr
Índice de refracción 1.4200 to 1.4250
Cantidad 500 g
Fieser 09,73; 10,59; 12,79; 15,51; 16,50
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.