Learn More
Bromotrimetilsilano, 97 %, estab. con polvo de cobre o alambre de plata, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022515
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488236 10 g 10 g
11498236 50 g 50 g
11408246 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15334.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.094 g/mol
Bromotrimethylsilane is used as a mild and selective reagent for cleavage of lactones, epoxides, acetals, phosphonate esters and certain ethers. Further, it is used as a brominating agent and an effective reagent for the formation of silyl enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromotrimetilsilano se utiliza como reactivo suave y selectivo para la escisión de lactonas, epóxidos, acetales, ésteres de fosfonatos y ciertos éteres. Además, se utiliza como agente de bromado y como reactivo eficaz para la formación de éteres silílicos de enol.
Solubilidad
Miscible con tetracloruro de carbono, cloroformo, dicloroetano, acetonitrilo, tolueno, diclorometano y hexano.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, agua y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2857-97-8
Fórmula molecular C3H9BrSi
Peso molecular (g/mol) 153.094
Número MDL MFCD00000048
Clave InChI IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
Nombre IUPAC bromo(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 78°C to 80°C
Nombre del producto químico o material Bromotrimethylsilane
Punto de fusión -44°C
Nombre de nota stabilized with copper powder or silver wire
Cantidad 10 g
Fórmula lineal (CH3)3SiBr
Número UN UN2924
Beilstein 1731135
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Información de solubilidad Miscible with carbon tetrachloride,chloroform,dichloroethane,acetonitrile,toluene,dichloromethane and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.09
Porcentaje de pureza 97%
Olor Acrid
Índice de refracción 1.425
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.183
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromotrimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Bromotrimethylsilane