Learn More
Solución de azul de bromotimol R1, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11434679 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
100 ML
11434679 1 unidad 100 ML
1 options
Código de producto. 11434679
Marca: Reagecon 1012901
  • Identificador de producto: SOLUCIÓN DE AZUL DE BROMOTIMOL R1
  • Palabra de aviso: Peligro
  • Categoría de peligro: Líquido inflamable categoría 2, daño ocular grave/irritación ocular categoría 2
  • Declaración de riesgos: H225: líquido y vapor altamente inflamables, H319: causa irritación ocular grave.
Declaración de precaución
  • P210: mantener alejado del calor, las superficies calientes, las chispas, las llamas y otras fuentes de ignición. No fumar.
  • P241: utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante.
  • P280: utilizar guantes protectores, ropa protectora, protección ocular o protección facial.
  • P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338: SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b: eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
Información suplementaria
LISTA DE MEZCLAS - Contiene: etanol
Especificaciones
Color Azul
Cantidad 1 unidad
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BROMOTHYMOL BLUE SOLUTION R1
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol