Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromotimol, sal sódica, pura, soluble en agua, indicador
Código de producto. p-77481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10487360 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10711555 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10487360
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151370250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34722-90-2
Fórmula molecular C27H27Br2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 646.37
Número MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Clave InChI NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Sinónimo Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB
PubChem CID 102183223
Nombre IUPAC sodio;2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-metil-4-oxo-5-propan-2-ilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)-(2-sulfofenil)metil]-3-metil-6-propan-2-ilfenolato
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromothymol Blue, sodium salt
Índice Merck 15, 1455
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 646.35
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Intervalo de transición visual from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Color Marrón-naranja a verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo