Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica azul de bromotimol
Código de producto. p-7023899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479026 10 g 10 g
11489026 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479026 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17913.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646.37 g/mol
It is employed as a pH indicator which is yellow at pH ? 6.0 and blue at pH ? 7.6. It finds its major application in lithium battery, textiles and antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como indicador de pH, que es amarillo a pH ≤ 6,0 y azul a pH ≥ 7,6. Se aplica principalmente en baterías de litio, textiles y antagonistas.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34722-90-2
Fórmula molecular C27H27Br2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 646.37
Número MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Clave InChI NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Sinónimo Bromothymol Blue, water soluble
PubChem CID 102183223
Nombre IUPAC sodio;2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-metil-4-oxo-5-propan-2-ilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)-(2-sulfofenil)metil]-3-metil-6-propan-2-ilfenolato
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromothymol Blue sodium salt
Punto de fusión 200°C to 202°C
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 646.38
Cantidad 10 g