Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromotimol, indicador
Código de producto. 10794284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10794284 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10397750 25 g Frasco de vidrio 25 g
10307760 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10794284
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151365000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-59-5
Fórmula molecular C27H28Br2O5S
Peso molecular (g/mol) 624.384
Número MDL MFCD00005872
Clave InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nombre IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metil-6-propan-2-ilfenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromothymol Blue
Punto de fusión 204.0°C
Índice Merck 15, 1455
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.38
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g