Learn More
Azul de bromocresol, puro, 0,1 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509514 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
10187220 25 mL 25 ml
11956831 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 10187220
Marca: Thermo Scientific Acros 403150250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue
CAS 115-39-9, 7732-18-5
Concentración about 0.1% (by UV)
Fórmula molecular C19H10Br4O5S
Sinónimo 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
Clave InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
Peso molecular (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.96
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 25 mL