Learn More
Azul de bromofenol, indicador, reactivo farmacopea eur., Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7122058 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15613840 5 g 5 g
15603840 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15613840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 327125G
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador, react. farmacopea farmacopea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-39-9
Fórmula molecular C19H10Br4O5S
Peso molecular (g/mol) 669.96
Número MDL MFCD00005875
Clave InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue
Punto de fusión 204°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 61698
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.96g/mol
Envase Frasco de vidrio
Color Rojo
pH 2.8 to 4.4
Cantidad 5 g
Forma física Polvo