Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromofenol, indicador, puro
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromophenol Blue |
| Punto de fusión | 279.0°C |
| Nombre de nota | Indicator |
| Beilstein | 19, I, 649 |
| Índice Merck | 15, 1454 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 0.4g/100mL |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 669.96 |
| Grado | Pure |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |