Learn More
Solución de indicador azul de bromofenol al 0,04 %, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11543212 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 11543212
Marca: Reagecon BRBP05
Solución indicadora de máxima calidad producida a partir de materias primas de la mayor calidad y fabricada y probada rigurosamente.
  • Titulador, titulador estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia
  • Para titulaciones manuales; el analito o titulador del indicador cambia de color y este cambio de color es sin duda el método más importante para la detección del punto final.
  • Esta solución de indicador de alta calidad facilita la detección del punto final, de forma clara e inequívoca, y es un imperativo para una titrometría manual precisa.
Especificaciones
Concentración 0.0004
Envase Frasco de HDPE GL45
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • bromophenol blue 0.04% indicator
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol