Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromofenol, reactivo ACS
Catalog Number p-3756513
24.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
115-39-9
C19H10Br4O5S
669.96
MFCD00005875
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
8272
CHEBI:59424
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
115-39-9
C19H10Br4O5S
669.96
MFCD00005875
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
8272
CHEBI:59424
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue
Punto de fusión 279.0°C
Nombre de nota Pure
Claridad Passes Test
Beilstein 19, I, 649
Índice Merck 15, 1454
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.96
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Color Naranja-rosa a rojo o morado
Cantidad 5 g
Forma física Polvo