Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromofenol
Código de producto. p-7024179
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11488387
Marca: Thermo Scientific Chemicals A18469.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
It is employed as an electrophoresis tracking dye and also finds its uses as an industrial dye, a laboratory acid-base indicator and a biological stain to detect proteins and nucleic acids (absorbance at 610 nm), particularly when staining living tissues. In gel electrophoresis it can be used as a color marker and as a biological stain it can be used to stain proteins and nucleic acids. Bromophenol blue is an intermediate and is used as an acid-based indicator in the pH range of 3-4.6 where the color changes from yellow to blue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como colorante de seguimiento de electroforesis y también como colorante industrial, un indicador ácido-base de laboratorio y una tinción biológica para detectar proteínas y ácidos nucleicos (absorbancia a 610 nm), especialmente cuando se tiñen tejidos vivos. En la electroforesis en gel se puede utilizar como marcador de color y, como tinción biológica, se puede utilizar para teñir proteínas y ácidos nucleicos. El azul de bromofenol es un intermediario y se utiliza como indicador ácido-base en el rango de pH de 3 a 4,6 donde el color cambia de amarillo a azul.
Solubilidad
Libremente soluble en NaOH. Más soluble en alcohol metílico y etílico, benceno y en ácido acético. Ligeramente soluble en agua (0,4 g/100 g) a 20 °C. Soluble en metanol (10 mg/ml).
Notas
Intervalo de transición: de pH 3,0 (amarillo) a pH 4,6 (azul)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-39-9
Fórmula molecular C19H10Br4O5S
Peso molecular (g/mol) 669.96
Número MDL MFCD00005875
Clave InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Bromphenol Blue
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue
Punto de fusión ∼270°C (decomposition)
Beilstein 61698
Índice Merck 14,1444
Información de solubilidad Freely soluble in NaOH. More soluble in methyl and ethyl alcohols ,benzene,and in acetic acid. Slightly soluble in water (0.4g/100g) at 20°C. Soluble in methanol (10mg/mL.).
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.98
Olor Odorless
Cantidad 10 g