Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromofenol
Código de producto. 10480821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 GR
Código de producto. 10480821
Marca: Thermo Scientific Chemicals 403140100
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-39-9
Fórmula molecular C19H10Br4O5S
Peso molecular (g/mol) 669.96
Número MDL MFCD00005875
Clave InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue
Punto de fusión 279.0°C
Nombre de nota Pure
Claridad Passes Test
Beilstein 19, I, 649
Índice Merck 15, 1454
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.96
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Color Naranja-rosa a rojo o morado
Cantidad 10 g
Forma física Polvo