Learn More
Bromoformo, +99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510126 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743221 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10331274 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10687094 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
3 options
Código de producto. 10743221
Marca: Thermo Scientific Acros 220690250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-25-2 | CHBr3 | 252.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-25-2 , 64-17-5
Fórmula molecular CHBr3
Peso molecular (g/mol) 252.73
Clave InChI DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
Nombre IUPAC bromoformo
SMILES C(Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoform
Punto de fusión 8°C
Color Blanco
Densidad 2.8900g/mL
Punto de ebullición 150°C to 151°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (excluding stabilizer) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CHBr3
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 68
Fieser 12,74
Índice Merck 15, 1430
Gravedad específica 2.89
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Estabilizante 1.5 wt% max. ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.73
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromoform, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, Bromoform