missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (SPM537), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
265.00€ - 474.00€
Especificaciones
| Antígeno | Bromodeoxyuridine/BrdU |
|---|---|
| Clon | SPM537 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Dilución | Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry -frozen 0.5-1.0ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18408881
|
Novus Biologicals
NBP2-32921-0.1mg |
0.1 mg |
474.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18407001
|
Novus Biologicals
NBP2-32921-0.02mg |
0.02 mg |
265.00€
0.02 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Bromodeoxyuridine/BrdU | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to KLH | |
| Primary | |
| Store at 4C. |
| SPM537 | |
| Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry -frozen 0.5-1.0ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Bromodeoxyuridine, BUdr | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto