missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (BRD.3), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148337 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148337

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP292989CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunofluorescence,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bromodeoxyuridine/BrdU
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon BRD.3
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Bromodeoxyuridine, BUdr
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to BSA
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.