Learn More
Thermo Scientific Chemicals Morado de bromocresol, sal sódica, pura, soluble en agua, indicador
Código de producto. 10581091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581091 25 g Frasco de vidrio 25 g
10791881 5 g Frasco de vidrio 5 g
10194560 10 g Frasco de vidrio 10 g
10561354 100 g Frasco de vidrio 100 g
4 options
Código de producto. 10581091
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229610250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-30-3
Fórmula molecular C21H15Br2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 562.204
Número MDL MFCD00148896
Clave InChI KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Sinónimo BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
PubChem CID 23665568
Nombre IUPAC sodio;2-[(E)-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenilo)-(3-bromo-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenesulfonato
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Purple, sodium salt
Nombre de nota Water soluble, Indicator, Pure
Beilstein 19, 91
Índice Merck 15, 1394
Información de solubilidad Solubility in water: Soluble
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.2
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 900 min. (590nm, 0.01N NaOH)
Intervalo de transición visual from pH 5.2 (yellow) to p 6.8 (purple)
Color Marrón a rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo