Learn More
Thermo Scientific Chemicals Morado de bromocresol, puro, grado indicador
Código de producto. p-4510210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
140 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
140 g
25 g
5 g
Código de producto. 10295570
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-40-2
Fórmula molecular C21H16Br2O5S
Peso molecular (g/mol) 540.22
Número MDL MFCD00011681
Clave InChI ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Especificaciones
Absorbancia (20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm
Nombre del producto químico o material Bromocresol Purple
Punto de fusión 245.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC 3,3-bis(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenil)-3H-2,1λ⁶benzoxatiol-1,1-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.21
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)
Color Rosa o salmón
Cantidad 5 g
Forma física Polvo