Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica verde de bromocresol, solución acuosa al 0,04 % p/v
Código de producto. p-7050569
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11328967
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038696.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 62625-32-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-32-5
Número MDL MFCD00148898
Sinónimo Bromocresol Green, water soluble
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Green sodium salt
Concentración 0.04% w/v aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.01
Color Verde
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido