Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de bromocresol, puro, grado indicador
Catalog Number p-73448
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
76-60-8
C21H14Br4O5S
698.014
MFCD00005874
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
6451
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-il]-3-metilfenol
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
76-60-8
C21H14Br4O5S
698.014
MFCD00005874
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
6451
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-il]-3-metilfenol
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Verde de bromocresol, C21H14Br4O5S, número de CAS-76-60-8, 3', 3'', 5', 3',3'', 5', 5''-tetrabromo-m-cresolsulfoneftaleína, BCG, 5 g, marrón, 200-972-8, 698.01, puro, advertencia, declaración de GHS H:Puede irritar las vías respiratorias.Provoca irritación cutánea.Provoca irritación ocular grave.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bromocresol Green
Punto de fusión 225°C, 437°F
Índice Merck 15, 1393
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethyl acetate
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 698.01
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 600 min. (617nm, in buffer)
Intervalo de transición visual from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Color Marrón
Cantidad 5 g
Forma física Polvo