Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de bromocresol, reactivo ACS
Código de producto. p-73463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10453541 1 g Frasco de vidrio 1 g
10675861 5 g Frasco de vidrio 5 g
10740672 10 g Frasco de vidrio 10 g
3 options
Código de producto. 10453541
Marca: Thermo Scientific Chemicals 402930010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-60-8
Fórmula molecular C21H14Br4O5S
Peso molecular (g/mol) 698.014
Número MDL MFCD00005874
Clave InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
PubChem CID 6451
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Green
Punto de fusión 225.0°C
Claridad Passes Test
Índice Merck 15, 1393
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethylacetate
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 698.01
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Color Beige a marrón
Cantidad 1 g
Forma física Polvo