Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de bromocresol, ACS
Código de producto. p-7043045
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15406799 5 g 5 g
15416799 25 g 25 g
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15406799
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J65225.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
Bromocresol Green is used in a variety of colorimetric detection technologies. It is used as a tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis, in protein determinations and in charge-transfer complexation processes. In TLC, it is used for visualization of the compounds with functional groups whose pKa is below 5.0. And it is ready-to-use spray and dip reagent for chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Verde de bromocresol se utiliza en una variedad de tecnologías de detección colorimétricas. Se utiliza como colorante de seguimiento para electroforesis en gel de agarosa de ADN, en determinaciones de proteínas y en procesos de acomplejamiento de transferencia de carga. En TLC se utiliza para la visualización de los compuestos con grupos funcionales cuyo pKa es inferior a 5. Además, es un reactivo de pulverización e inmersión listo para su uso en cromatografía.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, cellosolve metilo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-60-8
Fórmula molecular C21H14Br4O5S
Peso molecular (g/mol) 698.014
Número MDL MFCD00005874
Clave InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6451
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material Bromocresol Green
Punto de fusión 225°C (decomposition)
Beilstein 372527
Índice Merck 14,1386
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methyl cellosolve.
Formula Weight (peso de la fórmula) 698.04
Grado ACS
Color Marrón a Amarillo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo