Learn More
Hanna Instruments™ Kit de análisis de aguas con reactivos de bromo
Código de producto. 11873643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
11873643 100/paq. paquete de 100
1 options
Código de producto. 11873643
Marca: Hanna Instruments™ HI9371601
Solo quedan null
Especificaciones
Nº de pruebas 100
Cantidad 100/paq.
temp De 0 a 10 mg/l
Método de prueba DPD
Tipo Reactivo de bromo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Reagents for 100 tests bromine .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodide, EDTA disodium salt